4-Bromo-2-chlorophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10721500EA 80 EUR InStock
EHERC10721500
4-Bromo-2-chlorophénol
4-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002166
Numéro CAS: 3964-56-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité