1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14804.06 A14804.14 A14804.22
A14804.06EA 56.6 EUR InStock
A14804.06 A14804.14 A14804.22
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène ≥98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 64695-78-9
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 31-35°
Beilstein Reference: 1941132
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009890
Numéro CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité