1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
Danger
004641-5G 004641-25G 004641-100G 004641-10G
FLUO004641-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004641-5G FLUO004641-25G FLUO004641-100G FLUO004641-10G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5…33.5 °C
Numéro MDL: MFCD00009890
Numéro CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité