1,2-Dibromo-4-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20935.88EA 37.9 EUR InStock
B20935.88 B20935.09
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène ≥98%
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 2369-37-1
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
MDL No.: MFCD00070780
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070780
Numéro CAS: 2369-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité