1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
009415-5G 009415-1G
FLUO009415-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009415-5G FLUO009415-1G
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
1,2-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 93…96 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 2,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039209
Numéro CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité