2,4-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20171.06EA 72.5 EUR InStock
L20171.06 L20171.14
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1435-53-6
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 103°/32mm
Beilstein Reference: 1934822
MDL No.: MFCD00000283
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 103 °C (32 mmHg)
Densité: 2,047
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000283
Numéro CAS: 1435-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité