3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
004651-5G 004651-25G 004651-100G
FLUO004651-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004651-5G FLUO004651-25G FLUO004651-100G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Densité: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061119
Numéro CAS: 1435-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité