1,3-Dibromotétrafluorobenzène
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
004667-25G 004667-5G
FLUO004667-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004667-25G FLUO004667-5G
1,3-Dibromotétrafluorobenzène
1,3-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (18 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00031533
Numéro CAS: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité