1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14248.06 A14248.14 A14248.22
A14248.06EA 44.6 EUR InStock
A14248.06 A14248.14 A14248.22
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène ≥98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 327-51-5
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 96°/20mm
MDL No.: MFCD00000346
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000346
Numéro CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité