2,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
004652-25G 004652-100G
FLUO004652-25GEA 0 EUR InStock
FLUO004652-25G FLUO004652-100G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00010603
Numéro CAS: 1435-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité