1,4-Dibromotétrafluorobenzène
Attention
004668-5G 004668-25G 004668-100G
FLUO004668-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004668-5G FLUO004668-25G FLUO004668-100G
1,4-Dibromotétrafluorobenzène
1,4-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78.2…78.5 °C
Numéro MDL: MFCD00000309
Numéro CAS: 344-03-6
EINECS: 206-448-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité