1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B24265.06 B24265.14
B24265.06EA 123 EUR InStock
B24265.06 B24265.14
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène ≥99%
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1559-88-2
Molecular Formula: C6HBrF4
Formula Weight: 228.98
Flash Point: 53°(129°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000308
Formule: C₆HBrF₄
MW: 228,97 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C
Densité: 1.883
Point d'éclair: 53 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000308
Numéro CAS: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité