1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène
Danger
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
010257-1G 010257-5G 010257-25G
FLUO010257-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010257-1G FLUO010257-5G FLUO010257-25G
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène
Formule: C₆HBrF₄
MW: 228,97 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Densité: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000308
Numéro CAS: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité