1-Bromo-2,3-difluorobenzène
Attention
Synonyms: 2,3-Difluorobromobenzene
001797-1G 001797-5G 001797-25G
FLUO001797-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001797-1G FLUO001797-5G FLUO001797-25G
1-Bromo-2,3-difluorobenzène
1-Bromo-2,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (765 mmHg)
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061136
Numéro CAS: 38573-88-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité