1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenzene
001799-25G 001799-100G
FLUO001799-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001799-25G FLUO001799-100G
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Point d'ébullition: 140.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.5 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000334
Numéro CAS: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité