Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312007-0008 312007-0016 312007-0004 312007-0032
NALG312007-0008EA 790 EUR InStock
NALG312007-0008 NALG312007-0016 NALG312007-0004 NALG312007-0032
Bottles, wide neck, HDPE, rectangular, with screw cap, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +120 °C
  • Leakproof
  • Non sterile
Ideal for collecting, storing and shipping samples or storing liquids and dry substances. Space saving rectangular base.
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité