Flacons, col large, rectangulaires, avec bouchons à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312009-0004 312009-0008 312009-0016 312009-0032
NALG312009-0004EA 1670 EUR InStock
NALG312009-0004 NALG312009-0008 NALG312009-0016 NALG312009-0032
Flacons, col large, rectangulaires, avec bouchons à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
Rectangular opaque amber bottles are made up of HDPE designed to protect light sensitive liquids or dry materials.
  • Space saving
  • Chemical- and puncture resistance
  • Leakproof sealing with opaque PP closures
  • Non sterile
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Information de livraison: Bottles are supplied with opaque amber PP closure.
Conditionnement: Bottles and closures are packed in separate polybags within the same carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité