L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanol absolute, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ethyl alcohol
MQ200
1.07017.2511 1.07017.2511_T 1.07017.9026 1.07017.9026_T 1.07017.4000
1.07017.2511EA 55.43 EUR InStock
1.07017.2511 MERC1.07017.2511_T 1.07017.9026 MERC1.07017.9026_T 1.07017.4000
Éthanol absolute, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Éthanol
Bio-Based Ethanol
Instead of synthetic ethanol, we use bioethanol produced from grain or sugar cane. High quality, affordability, and ready availability make our bioethanol an obvious choice for a sustainable future.
  • Produced from grain or sugar cane, a renewable source
  • Less toxic than synthetic ethanol (no toxic by-products)
  • Reliable availability
  • Production method is safer for the environment
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15 %(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité