Flacons, col étroit, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312018-1000 312018-0125 312018-0250 312018-0500
NALG312018-1000EA 324 EUR InStock
NALG312018-1000 NALG312018-0125 NALG312018-0250 NALG312018-0500
Flacons, col étroit, carrés, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Leakproof
  • Non sterile
  • Not autoclavable
Ideal for storing and shipping liquids.
These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square narrow mouth bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
Conditionnement: Bottles and closures are bulk-packed in separate polybags within the same carton.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité