Rubans adhésifs, plastilab®
Fournisseur: Kartell
plastilab®
KART1053EA 21.8 EUR InStock
KART1053
Rubans adhésifs, plastilab®
Rubans adhésifs
This tape is made of PTFE.
Length: 12,0 m
Colour: White
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité