2-Bromo-1,4-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12963.06EA 44.5 EUR InStock
A12963.06 A12963.14 A12963.22
2-Bromo-1,4-difluorobenzène ≥98%
2-Bromo-1,4-difluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (65 mmHg)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,714
Point d'éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000345
Numéro CAS: 399-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité