1-Bromo-2-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
106990100 106990500
ACRO106990100EA 41.7 EUR InStock
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzène 99%
1-Bromo-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité