1-Bromo-2-fluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
A10635.14 A10635.22 A10635.36
A10635.14EA 47.1 EUR InStock
A10635.14 A10635.22 A10635.36
1-Bromo-2-fluorobenzène ≥99%
1-Bromo-2-fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1072-85-1
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1071819
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000282
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.601
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité