1-Bromo-2-fluorobenzène
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
001121-100G 001121-500G 001121-25G
FLUO001121-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001121-100G FLUO001121-500G FLUO001121-25G
1-Bromo-2-fluorobenzène
1-Bromo-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité