1-Bromo-2-fluorobenzène
Fournisseur: Molekula
MOLEM59737074EA 0 EUR InStock
MOLEM59737074
1-Bromo-2-fluorobenzène
1-Bromo-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000282
Numéro CAS: 1072-85-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité