Bottles, wide neck, LDPE, round, with screw cap, lab quality, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
312103-0004 312103-0016
NALG312103-0004EA 999 EUR InStock
NALG312103-0004 NALG312103-0016
Bottles, wide neck, LDPE, round, with screw cap, lab quality, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Leakproof closure, so they are suitable for use with liquids
  • Flexible, excellent impact resistance
Can be used anywhere in the laboratory and for collecting samples. Wide opening allows rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité