Poids de calibrage, classe F1, Proof Line
Fournisseur: Sartorius Balances
YCW413-00 YCW513-02 YCW413-02 YCW023-02 YCW153-00 YCW153-02 YCW213-00 YCW213-02 YCW023-00 YCW013-00 YCW013-02 YCW223-00 YCW423-00 YCW553-00 YCW353-00 YCW313-00 YCW323-02 YCW723-02 YCW653-00 YCW653-02 YCW713-02 YCW223-02 YCW123-00 YCW053-00 YCW113-02 YCW123-02 YCW313-02 YCW353-02 YCW513-00 YCW523-00 YCW723-00 YCW113-00 YCW253-00 YCW053-02 YCW253-02 YCW613-02 YCW423-02 YCW523-02 YCW623-02 YCW453-02 YCW553-02 YCW613-00 YCW323-00 YCW623-00 YCW453-00 YCW713-00 YCW313-AC-02 YCW353-AC-02 YCW353-AC-00 YCW313-AC-00 YCW323-AC-02 YCW323-AC-00 YCW623-AC-02 YCW623-AC-00 YCW653-AC-00 YCW613-AC-02 YCW613-AC-00 YCW713-AC-02 YCW713-AC-00 YCW653-AC-02 YCW553-AC-00 YCW423-AC-00 YCW453-AC-02 YCW453-AC-00 YCW423-AC-02 YCW413-AC-02 YCW413-AC-00 YCW523-AC-02 YCW553-AC-02 YCW513-AC-02 YCW513-AC-00 YCW523-AC-00
SARBYCW413-00EA 91.8 EUR InStock
SARBYCW413-00 SARBYCW513-02 SARBYCW413-02 SARBYCW023-02 SARBYCW153-00 SARBYCW153-02 SARBYCW213-00 SARBYCW213-02 SARBYCW023-00 SARBYCW013-00 SARBYCW013-02 SARBYCW223-00 SARBYCW423-00 SARBYCW553-00 SARBYCW353-00 SARBYCW313-00 SARBYCW323-02 SARBYCW723-02 SARBYCW653-00 SARBYCW653-02 SARBYCW713-02 SARBYCW223-02 SARBYCW123-00 SARBYCW053-00 SARBYCW113-02 SARBYCW123-02 SARBYCW313-02 SARBYCW353-02 SARBYCW513-00 SARBYCW523-00 SARBYCW723-00 SARBYCW113-00 SARBYCW253-00 SARBYCW053-02 SARBYCW253-02 SARBYCW613-02 SARBYCW423-02 SARBYCW523-02 SARBYCW623-02 SARBYCW453-02 SARBYCW553-02 611-1707 SARBYCW323-00 611-1708 SARBYCW453-00 SARBYCW713-00 SARBYCW313-AC-02 SARBYCW353-AC-02 SARBYCW353-AC-00 SARBYCW313-AC-00 SARBYCW323-AC-02 SARBYCW323-AC-00 SARBYCW623-AC-02 SARBYCW623-AC-00 SARBYCW653-AC-00 SARBYCW613-AC-02 SARBYCW613-AC-00 SARBYCW713-AC-02 SARBYCW713-AC-00 SARBYCW653-AC-02 SARBYCW553-AC-00 SARBYCW423-AC-00 SARBYCW453-AC-02 SARBYCW453-AC-00 SARBYCW423-AC-02 SARBYCW413-AC-02 SARBYCW413-AC-00 SARBYCW523-AC-02 SARBYCW553-AC-02 SARBYCW513-AC-02 SARBYCW513-AC-00 SARBYCW523-AC-00
Poids de calibrage, classe F1, Proof Line
Poids Poids d'étalonnage
Proof Line weights are high quality working standards for everyday use. These weights are made of high quality material with polished or precision lathed surfaces.
  • 0 to 5 mg leaf weights: Aluminium
  • 10 to 500 mg leaf weights: Nickel silver
  • 1 g to 10 Kg knob weights: Stainless steel
Certifications: Compliance with OIML R111-1.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité