4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzène
MOLEM15984111EA 0 EUR InStock
MOLEM15984111
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Numéro MDL: MFCD00000304
Numéro CAS: 348-61-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité