Bottles, wide neck, PP, round, with screw cap
Fournisseur: VITLAB
101789 101589 101689 101889 101989 102089 102189
215-2980EA 64 EUR InStock
215-2980 215-2978 215-2979 215-2981 215-2982 VITL102089 VITL102189
Bottles, wide neck, PP, round, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
PP transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +125 °C, autoclavables
  • Adaptés pour une utilisation dans les micro-ondes
Ils s'utilisent dans tous les laboratoires pour le prélèvement d'échantillons. L'ouverture large garantit un remplissage et un versement rapides (granulés, milieux pâteux et liquides).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité