1-Bromo-3,5-difluorobenzène
Danger
Synonyms: 3,5-Difluorobromobenzene
001416-500G 001416-250G 001416-100G
FLUO001416-500GEA 0 EUR InStock
FLUO001416-500G FLUO001416-250G FLUO001416-100G
1-Bromo-3,5-difluorobenzène
1-Bromo-3,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.676 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010305
Numéro CAS: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité