1-Bromo-3-fluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10858.18EA 88.9 EUR InStock
A10858.18 A10858.09 A10858.30 A10858.22 A10858.14
1-Bromo-3-fluorobenzène ≥99%
1-Bromo-3-fluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 1073-06-9
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.5275
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1853969
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000326
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 148…150 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,594
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Numéro MDL: MFCD00000326
Numéro CAS: 1073-06-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité