Benzophénonehydrazone 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
105571000 105570050 105575000
ACRO105571000EA 38.6 EUR InStock
ACRO105571000 ACRO105570050 ACRO105575000
Benzophénonehydrazone 98+%
Benzophénonehydrazone
Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 225…230 °C (55 mmHg)
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007624
Numéro CAS: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité