Oxamate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
118790250 118795000
ACRO118790250EA 24.5 EUR InStock
ACRO118790250 ACRO118795000
Oxamate d'éthyle 99%
Oxamate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₃
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008005
Numéro CAS: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
Assay ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité