4-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 71.9 EUR InStock
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure 97%
4-Fluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Point de fusion: 275…277 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012942
Numéro CAS: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité