Acide oxamique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-oxoacetic acid
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 42.4 EUR InStock
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Acide oxamique 98%
Acide oxamique
Formule: C₂H₃NO₃
MW: 89,05 g/mol
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008006
Numéro CAS: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité