Oxamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
129651000 129655000
ACRO129651000EA 35.4 EUR InStock
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamide 98%
Oxamide
Formule: C₂H₄N₂O₂
MW: 88,07 g/mol
Point de fusion: 491 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008007
Numéro CAS: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité