Diphénylsulfone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
130960010 130960050 130962500
ACRO130960010EA 121 EUR InStock
ACRO130960010 ACRO130960050 ACRO130962500
Diphénylsulfone 97%
Diphénylsulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Point de fusion: 125…129 °C
Numéro MDL: MFCD00007548
Numéro CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité