p-Tolylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylphenylhydrazinium chloride, 4-Tolylhydrazine hydrochloride, p-Tolylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Methylphenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Methylphenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Tolyl)hydrazine hydrochloride
139160250 139161000
ACRO139160250EA 65.3 EUR InStock
ACRO139160250 ACRO139161000
p-Tolylhydrazinium chlorure 98%
p-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: 241 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
EINECS: 211-295-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité