2-Vinylnaphtalène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
140900050 140900250
ACRO140900050EA 76.7 EUR InStock
ACRO140900050 ACRO140900250
2-Vinylnaphtalène 97% stabilisé
2-Vinylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 135 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004125
Numéro CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % p-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité