3-Amino-1,2,4-triazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146230100 AC14623DA AC14623.50 146230500
ACRO146230100EA 65.1 EUR InStock
ACRO146230100 MAYBAC14623DA MAYBAC14623.50 ACRO146230500
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Formule: C₃H₄N₄
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006459
Numéro CAS: 1120-99-6
EINECS: 214-324-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité