6-Méthylpyridine-3-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Méthylpyridine-5-ol
ACRO148110250EA 65.7 EUR InStock
ACRO148110250 ACRO148111000
6-Méthylpyridine-3-ol 99%
6-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006339
Numéro CAS: 1121-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 171 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité