2-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
149140050 149140250
ACRO149140050EA 29 EUR InStock
ACRO149140050 ACRO149140250
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
Point de fusion: 186…188 °C
Numéro MDL: MFCD00012928
Numéro CAS: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
ONU: 3077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
TLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -2.9° to -3.9° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
Residual solvents ≤15.0 % EtOAc
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité