Chlorure de thiocarbonyle 85%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thiophosgene
151640250 151641000 151645000
ACRO151640250EA 50.3 EUR InStock
ACRO151640250 ACRO151641000 ACRO151645000
Chlorure de thiocarbonyle 85%
Chlorure de thiocarbonyle
Formule: CCl₂S
MW: 114,98 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (760 mmHg)
Densité: 1.508 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004918
Numéro CAS: 463-71-8
EINECS: 207-341-6
ONU: 2474
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red Liquid
GC ≥80 %
Melting point 164 to 169 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité