4-tert-Amylphénol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
167330050 167331000 167332500 167335000 167330000
ACRO167330050EA 21.7 EUR InStock
ACRO167330050 ACRO167331000 ACRO167332500 ACRO167335000 ACRO167330000
4-tert-Amylphénol 99%
4-tert-Amylphénol
Formule: C₁₁H₁₆O
Point de fusion: >91 °C
Point d'éclair: 111 °C
Numéro MDL: MFCD00002369
Numéro CAS: 80-46-6
EINECS: 201-280-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Coarse powder or flakes or briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥91 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité