3-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chlorure de 3-chlorophénylhydrazinium3-Chlorophénylhydrazine chlorhydrate
ACRO167361000EA 433 EUR InStock
ACRO167361000 ACRO167360250
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure 97%
3-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Point de fusion: 242 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD02656655
Numéro CAS: 2312-23-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité