Osmate (VI) de potassium dihydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, Potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, Dipotassium osmate dihydrate
197660025 197665000
ACRO197660025EA 366 EUR InStock
ACRO197660025 ACRO197665000
Osmate (VI) de potassium dihydraté
Osmate (VI) de potassium dihydraté
Formule: K₂O₄Os·2H₂O
MW: 368,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149919
Numéro CAS: 10022-66-9
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet Crystalline powder
Assay 51.0 to 52.0 % (Os)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité