Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO208040010EA 53.2 EUR InStock
ACRO208040010 ACRO208040050
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène 97%
Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène
Formule: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 13 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002010
Numéro CAS: 91-08-7
ONU: 2078
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité