Cinnamate de benzyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
215291000 215295000 215290050
ACRO215291000EA 42.1 EUR InStock
ACRO215291000 ACRO215295000 ACRO215290050
Cinnamate de benzyle 99%
Cinnamate de benzyle
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 195…200 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 33…37 °C
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00004789
Numéro CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité