Ammonium trifluoroacétate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
218860250 218861000
ACRO218860250EA 52.1 EUR InStock
ACRO218860250 ACRO218861000
Ammonium trifluoroacétate 98%
Ammonium trifluoroacétate
Formule: C₂H₄F₃NO₂
Point de fusion: 122…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012615
Numéro CAS: 3336-58-1
EINECS: 222-072-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité