1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 35.1 EUR InStock
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol 98%
1,1',1''-Nitrilotripropane-2-ol
Formule: C₉H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 190 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004533
Numéro CAS: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité